주요 문서
ATC311765070
Atlantic Research Chemicals Ltd
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-thiomorpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-5(8)4-3-6-1-2-9-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ATOPRCUIYMBWLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)