주요 문서
ATC311763848
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.28
MDL number:
Iupac Name
4-(4-acetyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c1-10(16)14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-11(3-5-12)13(17)18/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
ZKYICYCPDDEYGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001114
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001114
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)