주요 문서
ATEH99D1EBB3
AstaTech, Inc.
3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL ACRYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
MDL number:
Iupac Name
3,3,5-trimethylcyclohexyl acrylate
Inchi Code
1S/C12H20O2/c1-5-11(13)14-10-6-9(2)7-12(3,4)8-10/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3
InChI key
ZMTBGVBNTHTBEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=248378
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E85718
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)