주요 문서
ATEH99996649
AstaTech, Inc.
10-OXA-4-AZATRICYCLO[5.2.1.0,2,6]DEC-8-ENE-3,5-DIONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.15
MDL number:
Iupac Name
3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-epoxyisoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C8H7NO3/c10-7-5-3-1-2-4(12-3)6(5)8(11)9-7/h1-6H,(H,9,10,11)
InChI key
BSEKZMOBPPOFFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=201279
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D80864
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)