주요 문서
ATEH998DEA8C
AstaTech, Inc.
4-AMINOTHIOMORPHOLINE 1,1-DIOXIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.2
MDL number:
Iupac Name
4-thiomorpholinamine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2S/c5-6-1-3-9(7,8)4-2-6/h1-5H2
InChI key
YDKNASMIEZGJEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=159821
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=T70689
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)