주요 문서
ATEH991806A7
AstaTech, Inc.
1-AMINO-3-(BENZYLOXY)CYCLOBUTANE-1-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.26
MDL number:
Iupac Name
1-amino-3-(benzyloxy)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c13-12(11(14)15)6-10(7-12)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,14,15)
InChI key
QIBHSXMRVAAKPX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=237385
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT31095
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)