주요 문서
ATEH991805A7
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-HYDROXY-6-AZABICYCLO[3.2.1]OCTANE-6-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.3
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3-hydroxy-6-azabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-8-4-9(13)6-10(14)5-8/h8-10,14H,4-7H2,1-3H3
InChI key
UYQWTUFQGNHJIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=165800
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W19579
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)