주요 문서
ATEH98CA7701
AstaTech, Inc.
1-BROMO-4-(1-FLUOROCYCLOPROPYL)BENZENE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.06
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-(1-fluorocyclopropyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(11)5-6-9/h1-4H,5-6H2
InChI key
GRHOXNNMMTYMNT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=236732
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT26029
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)