주요 문서
ATEH988848C1
AstaTech, Inc.
1-(4-FLUOROPHENYL)CYCLOPROPAN-1-OL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.17
MDL number:
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)cyclopropanol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(11)5-6-9/h1-4,11H,5-6H2
InChI key
MWFAWIYRJBMQMM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Wet Ice
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=209826
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT23535
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)