주요 문서
ATEH9888481B
AstaTech, Inc.
2-CYANOPYRIDINE-3-SULFONYL CHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.62
MDL number:
Iupac Name
2-cyano-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O2S/c7-12(10,11)6-2-1-3-9-5(6)4-8/h1-3H
InChI key
QZSSOVKSSCLNSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 ?C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=179124
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT11619
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)