주요 문서
ATEH987DE5BE
AstaTech, Inc.
1-OXASPIRO[2.3]HEXANE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
84.12
MDL number:
Iupac Name
1-oxaspiro[2.3]hexane
Inchi Code
1S/C5H8O/c1-2-5(3-1)4-6-5/h1-4H2
InChI key
APUDJEBZDAGSQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=181695
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC8443
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)