주요 문서
ATEH987399A4
AstaTech, Inc.
PSEUDO-META-DIBROMO[2.2]PARACYCLOPHANE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
366.1
MDL number:
Iupac Name
1(2),4(2)-dibromo-1,4(1,4)-dibenzenacyclohexaphane
Inchi Code
1S/C16H14Br2/c17-15-9-11-1-2-12-4-6-14(16(18)10-12)8-7-13(15)5-3-11/h3-6,9-10H,1-2,7-8H2
InChI key
YTVHCBMSDDDSSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=206561
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85625
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)