주요 문서
ATEH9873997A
AstaTech, Inc.
2-(THIOPHEN-2-YLTHIO)ACETIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.24
MDL number:
Iupac Name
(2-thienylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6O2S2/c7-5(8)4-10-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2,(H,7,8)
InChI key
FGTPHFGZGZOZGD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=199817
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21321
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)