주요 문서
ATEH984B2FF3
AstaTech, Inc.
4-(O-TOLYL)BUTANOIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
Iupac Name
4-(2-methylphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9-5-2-3-6-10(9)7-4-8-11(12)13/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
NIFKEMVXLXJUSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=241542
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E80305
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)