주요 문서
ATEH98066186
AstaTech, Inc.
5-CHLORO-6-IODOPYRIDINE-2,3-DIAMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.47
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine
Inchi Code
1S/C5H5ClIN3/c6-2-1-3(8)5(9)10-4(2)7/h1H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
HMQJGGSXOZIWMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=128835
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18213
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)