주요 문서
ATEH980295AB
AstaTech, Inc.
(R)-5-OXOTETRAHYDROFURAN-2-CARBONYL CHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.55
MDL number:
Iupac Name
(2R)-5-oxotetrahydro-2-furancarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO3/c6-5(8)3-1-2-4(7)9-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
InChI key
NNDIFJWAEOADAZ-GSVOUGTGSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=197092
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT19708
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)