주요 문서
ATEH97F46ECD
AstaTech, Inc.
THIETAN-3-ONE 1,1-DIOXIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
120.13
MDL number:
Iupac Name
3-thietanone 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C3H4O3S/c4-3-1-7(5,6)2-3/h1-2H2
InChI key
AYVTTWZAVAGWEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=187827
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D75198
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)