주요 문서
ATEH97BAE4C3
AstaTech, Inc.
5,5-DIMETHYLPYRROLIDINE-2-CARBOXYLIC ACID HYDROCHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.65
MDL number:
Iupac Name
5,5-dimethylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(2)4-3-5(8-7)6(9)10;/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10);1H
InChI key
OHZZJQWZBJKQLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=210088
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT23798
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)