주요 문서
ATEH97A4DC07
AstaTech, Inc.
4-FLUORO-1-METHYLPIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.18
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12FNO2/c1-9-4-2-7(8,3-5-9)6(10)11/h2-5H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
FQCVRGQFNJITLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
93%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=178188
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)