주요 문서
ATEH96F12506
AstaTech, Inc.
2-TERT-BUTYL 5-ETHYL 3,4-DIHYDRO-2,7-NAPHTHYRIDINE-2,5(1H)-DICARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
306.36
MDL number:
Iupac Name
2-tert-butyl 5-ethyl 3,4-dihydro[2,7]naphthyridine-2,5(1H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H22N2O4/c1-5-21-14(19)13-9-17-8-11-10-18(7-6-12(11)13)15(20)22-16(2,3)4/h8-9H,5-7,10H2,1-4H3
InChI key
ZHNNGEYRNANOCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123873
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14848
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)