주요 문서
ATEH961B8EC5
AstaTech, Inc.
(4-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)HYDRAZINE HYDROCHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.07
MDL number:
Iupac Name
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O.ClH/c1-11-7-4-5(10-9)2-3-6(7)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
InChI key
OXJDVWVBGBGJOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
LIGHT-BROWN POWDER
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=209150
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT23120
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)