주요 문서
ATEH961B8EAA
AstaTech, Inc.
TRANS-2-(PYRIDIN-2-YL)CYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.64
MDL number:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(pyridin-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO2.ClH/c11-9(12)7-5-6(7)8-3-1-2-4-10-8;/h1-4,6-7H,5H2,(H,11,12);1H/t6-,7-;/m1./s1
InChI key
XYELLFNQWWRNGP-ZJLYAJKPSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
WHITE SOLID
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=206151
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT22087
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)