주요 문서
ATEH95EB7788
AstaTech, Inc.
6-BROMO-9H-PYRIDO[3,4-B]INDOLE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.09
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-9H-beta-carboline
Inchi Code
1S/C11H7BrN2/c12-7-1-2-10-9(5-7)8-3-4-13-6-11(8)14-10/h1-6,14H
InChI key
DNUXGDOJLQYUTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204783
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84363
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)