주요 문서
ATEH95EB770F
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-(6-BROMOIMIDAZO[1,5-A]PYRIDIN-1-YL)AZETIDINE-1-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
352.23
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(6-bromoimidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H18BrN3O2/c1-15(2,3)21-14(20)18-6-10(7-18)13-12-5-4-11(16)8-19(12)9-17-13/h4-5,8-10H,6-7H2,1-3H3
InChI key
HCMAJQLLJWZAOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123793
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14759
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)