주요 문서
ATEH95E59371
AstaTech, Inc.
2-BENZYL 1-TERT-BUTYL PYRROLIDINE-1,2-DICARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
305.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-benzyl 1-(tert-butyl) pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(20)18-11-7-10-14(18)15(19)21-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3
InChI key
DFBLOFPQNCBVTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204974
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84554
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)