주요 문서
ATEH93EDCD4D
AstaTech, Inc.
6-BROMO-3-CYCLOPROPYLPYRIDIN-2-AMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.08
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-3-cyclopropylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-7-4-3-6(5-1-2-5)8(10)11-7/h3-5H,1-2H2,(H2,10,11)
InChI key
SZZPPGNROBPALX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 ?C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=176140
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT10206
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)