주요 문서
ATEH93EDCCA7
AstaTech, Inc.
(S)-CYCLOPROPYL(PHENYL)METHANAMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
MDL number:
Iupac Name
(S)-cyclopropyl(phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2/t10-/m1/s1
InChI key
UCRSQPUGEDLYSH-SNVBAGLBSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=163745
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y13768
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)