주요 문서
ATEH93EDCCA5
AstaTech, Inc.
2-BUTANONE, 3,3-DIMETHYL-4-(PHENYLMETHOXY)-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.28
MDL number:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-3,3-dimethylbutan-2-one
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-11(14)13(2,3)10-15-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-10H2,1-3H3
InChI key
GCEWYAUVJWQAGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=171796
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F53323
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)