주요 문서
ATEH93EDCBBD
AstaTech, Inc.
METHYL 2-BENZAMIDO-3-CHLOROPROPANOATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.67
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(benzoylamino)-3-chloropropanoate
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3/c1-16-11(15)9(7-12)13-10(14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
YWPXOLXUAWAXOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125160
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16132
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)