주요 문서
ATEH75DC0151
AstaTech, Inc.
6-HYDROXY-2-METHYLPYRIDINE-3-BORONIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.95
MDL number:
Iupac Name
6-hydroxy-2-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-4-5(7(10)11)2-3-6(9)8-4/h2-3,10-11H,1H3,(H,8,9)
InChI key
CEHXISHPCIUQRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=168805
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC4577
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)