주요 문서
ATEH57C9A178
AstaTech, Inc.
8-(CHLOROMETHYL)IMIDAZO[1,5-A]PYRIDINE HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.07
MDL number:
Iupac Name
8-(chloromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2.ClH/c9-4-7-2-1-3-11-6-10-5-8(7)11;/h1-3,5-6H,4H2;1H
InChI key
WXXGKQQJFFCBIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77611
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55179
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)