주요 문서
ATEH3031E361
AstaTech, Inc.
2,3-DIFLUORO-5-METHYLBENZAMIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.15
MDL number:
Iupac Name
2,3-difluoro-5-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI key
CKGSPXRNVWMJNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=147043
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=98378
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)