주요 문서
ATEH3031E32F
AstaTech, Inc.
2-((1R,5S,6S)-6-(AMINOMETHYL)-3-ETHYLBICYCLO[3.2.0]HEPT-3-EN-6-YL)ACETIC ACID COMPOUND WITH BENZENESULFONIC ACID (1:1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
367.47
MDL number:
Iupac Name
2-((1R,5S,6S)-6-(aminomethyl)-3-ethylbicyclo[3.2.0]hept-3-en-6-yl)acetic acid--benzenesulfonic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C12H19NO2.C6H6O3S/c1-2-8-3-9-5-12(7-13,6-11(14)15)10(9)4-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h4,9-10H,2-3,5-7,13H2,1H3,(H,14,15);1-5H,(H,7,8,9)/t9-,10-,12-;/m1./s1
InChI key
OKJXJRVWXYRSAN-TXULWXBWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=132365
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=43739
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)