주요 문서
ATEH0DDC42C9
AstaTech, Inc.
METHYL 5-(TERT-BUTOXYCARBONYL(METHYL)AMINO)THIOPHENE-2-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.34
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(15)13(4)9-7-6-8(18-9)10(14)16-5/h6-7H,1-5H3
InChI key
BZKQHHLHGDCHQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=121998
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=12966
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)