주요 문서
ATEH03ABAF71
AstaTech, Inc.
4-BROMO-3-FLUORO-5-METHYLBENZALDEHYDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.04
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5-2-6(4-11)3-7(10)8(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
FEAYEVPCIUPSNN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=120567
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=97127
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)