주요 문서
ATE959437411
AstaTech, Inc.
(Z)-DIETHYL 2,3-DIMETHYLMALEATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
MDL number:
Iupac Name
diethyl 2,3-dimethylmaleate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-5-13-9(11)7(3)8(4)10(12)14-6-2/h5-6H2,1-4H3/b8-7-
InChI key
LLKGSLDFLYDTMI-FPLPWBNLSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=108396
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13397
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)