주요 문서
ATE939898624
AstaTech, Inc.
5-(DIMETHYLAMINO)PICOLINALDEHYDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
Iupac Name
5-(dimethylamino)-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9-5-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
JTRWCDQGOOUVRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=106509
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=94043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)