주요 문서
ATE939884160
AstaTech, Inc.
N-(3-CHLORO-4-NITROPHENYL)ACETAMIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.61
MDL number:
Iupac Name
N-(3-chloro-4-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c1-5(12)10-6-2-3-8(11(13)14)7(9)4-6/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChI key
KUAYZLXOOIEGDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102898
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10426
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)