주요 문서
ATE939883161
AstaTech, Inc.
2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.73
MDL number:
Iupac Name
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-9(2)5-7(8(12)13)6-10(3,4)11-9;/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13);1H
InChI key
QSWMAXHNUDWBLI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49033
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88251
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)