주요 문서
ATE638636186
AstaTech, Inc.
2,5-DIMETHYL-3-NITROBENZOIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.17
MDL number:
Iupac Name
2,5-dimethyl-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-5-3-7(9(11)12)6(2)8(4-5)10(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
CXGZFDGAQVAGHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=98156
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55825
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)