주요 문서
ATE517255237
AstaTech, Inc.
2-CHLOROPHENAZINE 5-OXIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.65
MDL number:
Iupac Name
2-chlorophenazine 5-oxide
Inchi Code
1S/C12H7ClN2O/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15(12)16/h1-7H
InChI key
BKCPNDKKVXMVHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91813
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10150
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)