주요 문서
ATE517254942
AstaTech, Inc.
METHYL 3-FORMYLCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
OSEJUCOTKIRRNR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=94769
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16243
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)