주요 문서
ATE517254789
AstaTech, Inc.
4H,5H,6H,7H-PYRAZOLO[1,5-A]PYRAZINE HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.62
MDL number:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-2-8-9-4-3-7-5-6(1)9;/h1-2,7H,3-5H2;1H
InChI key
RFBMKYQTRISYQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=94502
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16090
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)