주요 문서
ATE517253483
AstaTech, Inc.
5-(PYRIDIN-4-YL)OXAZOL-2-AMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
Iupac Name
5-(4-pyridinyl)-1,3-oxazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-8-11-5-7(12-8)6-1-3-10-4-2-6/h1-5H,(H2,9,11)
InChI key
DCRRIUJIVYWYRZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=90302
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O11308
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)