주요 문서
ATE517253160
AstaTech, Inc.
3-ETHYLISONICOTINIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
MDL number:
Iupac Name
3-ethylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-2-6-5-9-4-3-7(6)8(10)11/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
AIELWRZUDWJQFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=89983
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O11001
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)