주요 문서
ATE517252344
AstaTech, Inc.
(R)-TERT-BUTYL 2-((METHYLAMINO)METHYL)PYRROLIDINE-1-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (2R)-2-[(methylamino)methyl]-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(13)8-12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
InChI key
NHOPGDPSLMBDQD-SECBINFHSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=89182
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O10185
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)