주요 문서
ATE517250756
AstaTech, Inc.
5-(NAPHTHALEN-1-YL)IMIDAZOLIDINE-2,4-DIONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.23
MDL number:
Iupac Name
5-(1-naphthyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c16-12-11(14-13(17)15-12)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,16H,(H2,14,15,17)
InChI key
UQLFYXVWPBHFCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91271
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10128
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)