주요 문서
ATE514320857
AstaTech, Inc.
(5-BROMOPYRIMIDIN-2-YL)METHANAMINE HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.49
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-2-pyrimidinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6BrN3.ClH/c6-4-2-8-5(1-7)9-3-4;/h2-3H,1,7H2;1H
InChI key
VSMRUKYRRGAGJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=85454
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P15263
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)