주요 문서
ATE514320233
AstaTech, Inc.
6-CHLORO-7-CYCLOBUTYL-3-(2,6-DIFLUOROPHENYL)-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-B]PYRIDAZINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.73
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-7-cyclobutyl-3-(2,6-difluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C15H11ClF2N4/c16-14-9(8-3-1-4-8)7-12-19-20-15(22(12)21-14)13-10(17)5-2-6-11(13)18/h2,5-8H,1,3-4H2
InChI key
UNRUOOVLQNXVMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=84795
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F51295
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)