주요 문서
ATE514320040
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-8-METHOXYPYRIDO[3,4-D]PYRIMIDINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.61
MDL number:
Iupac Name
4-chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-8-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O/c1-13-8-6-5(2-3-10-8)7(9)12-4-11-6/h2-4H,1H3
InChI key
OXNFDWDEWXFKLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-green to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=84500
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F51102
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)